주요 문서
AMBH2D6FA5E5
Ambeed, Inc.
1-Benzylpiperidin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.29
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c13-12-7-4-8-14(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10,13H2
InChI key
HARWNWOLWMTQCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60407-35-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)