주요 문서
AMBH2D6FA5D7
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidine-2,6-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.14
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H2,1H3
InChI key
VUYOLIKWIVQHBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25077-25-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)