주요 문서
AMBH2D6FA5B5
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-5(4-9)2-7(10)3-6/h1-3,10H
InChI key
CFHJXQLPUIYWNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/770718-92-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)