주요 문서
AMBH2D6FA455
Ambeed, Inc.
6-Methylbenzo[d]thiazole-2-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.28
MDL number:
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzothiazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C8H7NS2/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(10)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
KECHYAFVYLLNCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2268-79-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)