주요 문서
AMBH2D6FA441
Ambeed, Inc.
3-Methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.12
MDL number:
Iupac Name
(1R,5S)-3-methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-3-7(5-9)8-6;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI key
CFPCKNVBSYLJHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52407-92-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)