주요 문서
AMBH2D6FA359
Ambeed, Inc.
2,2-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.65
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-piperidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-7(2)5-6(9)3-4-8-7;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
WFLSRZDZQPQMBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1303968-37-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)