주요 문서
AMBH2D6F9C8C
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-phenylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
6-phenyl-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c12-11-8-4-7-10(13-11)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H2,12,13)
InChI key
XDWUSBKLDNVDDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39774-25-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)