주요 문서
AMBH2D6F9C69
Ambeed, Inc.
Methyl 6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-17-13(16)10-7-8-12(15)14(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI key
RJBSPLUQQNNULO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77837-09-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)