주요 문서
AMBH2D6F9B2B
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromopyrimidine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.02
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromo-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-11-6(10)4-2-5(7)9-3-8-4/h2-3H,1H3
InChI key
GRYDXAABEUOKNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209459-80-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)