주요 문서
AMBH2D6F9AAD
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.45
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-2-5(9)6(3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI key
RIYJUHWBFADNIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/406232-79-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)