주요 문서
AMBH2D6F9A77
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-4-iodophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.99
MDL number:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2IO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
InChI key
KLSDPJZCUXBUSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000574-74-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)