주요 문서
AMBH2D6F9A6E
Ambeed, Inc.
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.59
MDL number:
Iupac Name
6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-5-1-2-7-10-3-6(8(12)13)11(7)4-5/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
LXRDUEDQFSBROM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138642-97-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)