주요 문서
AMBH2D6F9A33
Ambeed, Inc.
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-7-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.6
MDL number:
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N4.ClH/c7-5-1-2-10-4-8-9-6(10)3-5;/h1-4H,7H2;1H
InChI key
AEUXXLQIBZNQNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1598386-14-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)