주요 문서
AMBH2D6F9A2F
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.44
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C4H3BrClN3/c5-2-1-8-4(6)9-3(2)7/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205672-25-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)