주요 문서
AMBH2D6F99F8
Ambeed, Inc.
(3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.15
MDL number:
Iupac Name
(3H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c11-3-5-1-2-6-7(10-5)9-4-8-6/h1-2,4,11H,3H2,(H,8,9,10)
InChI key
HGQVZEDKIVMHEK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352911-89-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1352911-89-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)