주요 문서
AMBH2D6F992B
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.57
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO2/c1-12-7(11)6-5(9)4(8)2-3-10-6/h2-3H,1H3
InChI key
KEROPLWMUGCPSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1034921-05-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)