주요 문서
AMBH2D6F98E8
Ambeed, Inc.
5-Aminomethylthiazole HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.63
MDL number:
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1,5H2;1H
InChI key
WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)