Iupac Name
tert-butyl 3,5-dimethyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-6-13(7-9(2)12-8)10(14)15-11(3,4)5/h8-9,12H,6-7H2,1-5H3
InChI key
NUZXPHIQZUYMOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Semi-solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/639068-43-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.