주요 문서
AMBH2D6F985B
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C12H9N3/c1-2-6-10(7-3-1)15-12-9-5-4-8-11(12)13-14-15/h1-9H
InChI key
ZBJLUVHQIPUCPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883-39-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)