주요 문서
AMBH2D6F984A
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.1
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-7-5-6(11)3-4-8(7)12-13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
DKVWLGFTRAWGAD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1081-04-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)