주요 문서
AMBH2D6F9809
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-chloro-4-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.5
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-2-5(8)7(10)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
ULCBEYQOSOVMMA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102170-52-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)