콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
AMBH2D6F8F48
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(tert-butyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-bromo-2-tert-butylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,1-3H3
InChI key
DSMRKVAAKZIVQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)