주요 문서
AMBH2D6F8ECD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.04
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2/c1-9-5(7)3-4(8-9)6(10)11-2/h3H,1-2H3
InChI key
FCRCTHGEYAIIIU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1222174-92-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)