주요 문서
AMBH2D6F8EB2
Ambeed, Inc.
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.16
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-5-3-6(9)4-10-7(5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
ZRDCOINTFRYCQF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1346148-32-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)