주요 문서
AMBH2D6F8E70
Ambeed, Inc.
Methyl 3-formyl-2-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-formyl-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-13-9-7(6-11)4-3-5-8(9)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VCIXZSDQNCRNMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186312-96-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)