주요 문서
AMBH2D6F8E6C
Ambeed, Inc.
2-(2,6-Difluorophenyl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.2
MDL number:
Iupac Name
2-(2,6-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)9-5-2-6-13-9/h1,3-4,9,13H,2,5-6H2
InChI key
APJIUSMTBHARPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1016529-46-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)