주요 문서
AMBH2D6F8E60
Ambeed, Inc.
4-(1-Phenylethyl)resorcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
MDL number:
Iupac Name
4-(1-phenylethyl)-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C14H14O2/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)13-8-7-12(15)9-14(13)16/h2-10,15-16H,1H3
InChI key
PQSXNIMHIHYFEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85-27-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)