주요 문서
AMBH2D6F8E53
Ambeed, Inc.
SIRT-IN-3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.25
MDL number:
Iupac Name
2-anilinobenzamide
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c14-13(16)11-8-4-5-9-12(11)15-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,15H,(H2,14,16)
InChI key
JKWQUMKCVDUICQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211-19-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)