주요 문서
AMBH2D6F8DCB
Ambeed, Inc.
2,4,7-Trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.46
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2,4,7-trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2Cl3N3/c7-2-1-10-4-3(2)11-6(9)12-5(4)8/h1,10H
InChI key
YKSHOCBYNLDZIM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)