주요 문서
AMBH2D6F8DC4
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-6-2-5(9)1-4(3-11)7(6)10/h1-2H
InChI key
NWWDPWGIGDDQRZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1638487-41-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)