주요 문서
AMBH2D6F8D2B
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.48
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClIN2/c8-5-1-2-7-10-3-6(9)11(7)4-5/h1-4H
InChI key
IHTZNIKMBKFWHV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885275-59-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)