주요 문서
AMBH2D6F8C4F
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2,2'-bipyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-9-5-6-11(13-8-9)10-4-2-3-7-12-10/h2-8H,1H3
InChI key
LECLRDWVJRSFSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56100-20-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56100-20-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)