주요 문서
AMBH2D6F8C29
Ambeed, Inc.
Benzyl-PEG9-alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
504.62
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26-nonaoxaoctacosan-28-ol
Inchi Code
1S/C25H44O10/c26-6-7-27-8-9-28-10-11-29-12-13-30-14-15-31-16-17-32-18-19-33-20-21-34-22-23-35-24-25-4-2-1-3-5-25/h1-5,26H,6-24H2
InChI key
GMSWKGHIOXBMJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868594-48-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)