Iupac Name
3-acetylphenyl ethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
ABNQSLSOFYAGHU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855300-09-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.