주요 문서
AMBH2D6F8BC5
Ambeed, Inc.
Methyl 3,4-diamino-2-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 3,4-diamino-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-5(9(12)14-2)3-4-6(10)7(8)11/h3-4H,10-11H2,1-2H3
InChI key
RWEQERJJDQFUDV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/538372-37-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)