주요 문서
AMBH2D6F8BB3
Ambeed, Inc.
1-(Quinoxalin-6-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.19
MDL number:
Iupac Name
1-(6-quinoxalinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c1-7(13)8-2-3-9-10(6-8)12-5-4-11-9/h2-6H,1H3
InChI key
DZJNWCSVQXNMFO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83570-42-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)