주요 문서
AMBH2D6F8B6D
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
103.16
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-(methylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(2,4-7)6-3/h6-7H,4H2,1-3H3
InChI key
LHYBRZAQMRWQOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27646-80-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)