주요 문서
AMBH2D6F8B6C
Ambeed, Inc.
2-(Thiazol-5-yl)ethanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.12
MDL number:
Iupac Name
2-(thiazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2S.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2;2*1H
InChI key
PAQFOWXMEIIZGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7730-82-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)