주요 문서
AMBH2D6F8B63
Ambeed, Inc.
(4-(1-Cyanocyclopropyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.01
MDL number:
Iupac Name
4-(1-cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO2/c12-7-10(5-6-10)8-1-3-9(4-2-8)11(13)14/h1-4,13-14H,5-6H2
InChI key
NOICYZKSQYFZPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-00-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)