주요 문서
AMBH2D6F8B2D
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO3/c1-13-7-4-5(10)3-6(11)8(7)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
HYJFLZRBRFDQBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427415-25-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)