주요 문서
AMBH2D6F88EC
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-10-5(6)7-3/h2H,1H3
InChI key
YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170235-26-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)