주요 문서
AMBH2D6F88B9
Ambeed, Inc.
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.02
MDL number:
Iupac Name
4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
TZAMLJCNESLFDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914636-20-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)