주요 문서
AMBH2D6F886B
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-fluoro-2,3-dimethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.05
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
OYWLDZXWISLBMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52548-00-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)