주요 문서
AMBH2D6F8861
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.6
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-11-7-3-2-5(10)4-6(7)8(12)9(11)13/h2-4H,1H3
InChI key
NJOPQQPDPYWFFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60434-13-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)