주요 문서
AMBH2D6F8835
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.63
MDL number:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8F3N.ClH/c10-9(11,12)8-3-1-2-6-4-13-5-7(6)8;/h1-3,13H,4-5H2;1H
InChI key
XTPDOTXDUZRPAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1203686-59-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)