주요 문서
AMBH2D6F8800
Ambeed, Inc.
4-N-Cbz-(2-Hydroxymethyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.3
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c16-9-12-8-15(7-6-14-12)13(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14,16H,6-10H2
InChI key
WYLJXEXNZWQHBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or low melting Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191739-40-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/191739-40-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)