주요 문서
AMBH2D6F8745
Ambeed, Inc.
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.12
MDL number:
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-7(9)12-6-2-1-5(4-11)3-10-6/h1-4,7H
InChI key
NRGBKYVUEUMGTE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211577-99-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211577-99-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)