주요 문서
AMBH2D6F873E
Ambeed, Inc.
5-Cyclopropylpyridin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.17
MDL number:
Iupac Name
5-cyclopropyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-8-4-3-7(5-9-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)
InChI key
FWUCDCOUFJDYLH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159821-42-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)