주요 문서
AMBH2D6F873D
Ambeed, Inc.
5-Cyclopropyl-2-methoxynicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.2
MDL number:
Iupac Name
5-cyclopropyl-2-methoxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-13-10-9(6-12)4-8(5-11-10)7-2-3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
UGVRERRWSSSFTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888499-98-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/888499-98-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)