주요 문서
AMBH2D6F8738
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-ethoxy-3-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.08
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxy-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-3-12-8-7(11-2)4-6(9)5-10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
PMFQDAPOKQNRHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1241752-31-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)